Learn More
5-Brom-1,3,4-Thiadiazol-2-Ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10663425 5 g 5 Gramm
10225504 1 g 1 Gramm
10193354 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663425 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08007DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 37566-39-5
Summenformel C2H2BrN3S
Molekulargewicht (g/mol) 180.02
MDL-Nummer MFCD00464325
InChI-Schlüssel GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t
PubChem CID 3650883
IUPAC-Name 5-Brom-1,3,4-Thiadiazol-2-Amin
SMILES NC1=NN=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 180.03
Reinheit (%) 97%