Learn More
5-Brom-1,2,3-Trimethoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496676 100 g 100 Gramm
11476676 5 g 5 Gramm
11486676 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24872.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2675-79-8 | C9H11BrO3 | 247.09 g/mol
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-1,2,3-Trimethoxybenzol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2675-79-8
Summenformel C9H11BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.09
MDL-Nummer MFCD00017169
InChI-Schlüssel XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-trimethoxybromobenzene, bromotrimethoxybenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy-benzene, pubchem10980, 3,4,5-trimethoxybromoben, ksc490o1d, 3,4,5-trimethoxyphenylbromide, 3,4,5-triemethoxyphenylbromide
PubChem CID 75885
IUPAC-Name 5-Brom-1,2,3-trimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(Br)=CC(OC)=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 247.1
Reinheit (%) 97%