Learn More
5-Brom-1,2,3-Trifluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469027
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11469027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20607.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 138526-69-9 | C6H2BrF3 | 210.981 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138526-69-9
Summenformel C6H2BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 210.981
MDL-Nummer MFCD00070738
InChI-Schlüssel HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluorobromobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-bromobenzene, 5-bromo-1,2,3-trifluoro-benzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trifluoro, pubchem2304, acmc-1c02k, ksc174s3f, 3,4,5-trifluoro-bromobenzene, 3,4,5-trifluorophenyl bromide
PubChem CID 611409
IUPAC-Name 5-Brom-1,2,3-Trifluorbenzol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 1.767
Siedepunkt 140°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.482
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 7249191
Formelmasse 210.98
Reinheit (%) 98%