Learn More
Alfa Aesar™ 5-Benzylsulfamoyl-2-methylbenzolboronsäure, 97 %
Artikelnummer. 15490206
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15490206 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15490206 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H52919.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Benzylsulfamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
CAS 871329-73-6
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Summenformel C14H16BNO4S
MDL-Nummer MFCD07363760
Menge 250 mg
Synonym n-benzyl 3-borono-4-methylbenzenesulfonamide, 5-n-benzylsulfamoyl-2-methylphenyl boronic acid, 5-benzylsulfamoyl-2-methylbenzeneboronic acid, 4-n-benzylsulphamoyl-2-boronotoluene, n-benzyl-3-borono-4-methylbenzenesulphonamide, 5-benzylsulfamoyl-2-methylphenylboronic acid, boronic acid,b-2-methyl-5-phenylmethyl amino sulfonyl phenyl, acmc-209qgg, n-benzyl-3-borono-4-methylbenzenesulfonamide, 4-n-benzylsulfamoyl-2-boronotoluene
InChI-Schlüssel VFDVOIFZPBZUIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)S(=O)(=O)NCC2=CC=CC=C2)C)(O)O
IUPAC-Name [5-(Benzylsulfamoyl)-2-methylphenyl]Boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 305.155
PubChem CID 44119420
Formelmasse 305.16
Reinheit (%) 97%