Learn More
5-Benzyloxyindol, 95 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 106090250
Additional Details : CAS : 1215-59-4 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 25g |
---|
Chemische Identifikatoren
1215-59-4 | |
223.27 | |
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N | |
14624 | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3 |
C15H13NO | |
MFCD00005676 | |
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c | |
5-Phenylmethoxy-1H-Indol |
Spezifikation
5-Benzyloxyindole | |
Glasflasche | |
96°C to 102°C | |
95% | |
94.0 | |
6% max. Toluene (GC) | |
MFCD00005676 | |
Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform and (warm) ethanol | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3 | |
223.27 | |
223.27 | |
95% |
Authentic | |
Weiß bis Beige | |
25g | |
1215-59-4 | |
100.0 | |
C15H13NO | |
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c | |
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N | |
5-Phenylmethoxy-1H-Indol | |
14624 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- 5-Benzyloxyindole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.