Learn More
5-(Benzyloxy)-2-Brom-4-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 292.17 |
| Reinheit (%) | 97% |