Learn More
5-Benzyl-1H-tetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430220
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430220 1 g 1 Gramm
11440220 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430220 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50675.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18489-25-3 | C8H8N4 | 160.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18489-25-3
Summenformel C8H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 160.18
MDL-Nummer MFCD00068730
InChI-Schlüssel HHDRWGJJZGJSGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyl-1h-tetrazole, 5-benzyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenylmethyl, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetraazole, 5-benzyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-benzyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-phenylmethyltetrazole, maybridge1_003729, acmc-209em5, 5-phenylmethyl-1h-tetrazole
PubChem CID 223451
IUPAC-Name 5-Benzyl-2H-Tetrazol
SMILES C(C1=NNN=N1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Benzyl-1H-tetrazole
Menge 1 g
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 99%