Learn More
5-[(Benzoylamino)-methyl]-thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10242642
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10242642 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10160972 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10242642 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04426DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 138872-44-3
Summenformel C12H10ClNO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 315.786
MDL-Nummer MFCD00052130
InChI-Schlüssel VGSWVDWOXYTAPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonylchloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-benzoylamino methyl, 5-phenylformamido methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulphonyl chloride, pubchem5470, acmc-20c3wu, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 2778878
IUPAC-Name 5-(Benzamidomethyl)Thiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 315.8
Reinheit (%) 97%