Learn More
5-Aminochinolin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Aminoquinoline |
| CAS | 611-34-7 |
| Summenformel | C9 H8 N2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2 |
| SMILES | Nc1cccc2ncccc12 |
| IUPAC-Name | Chinolin-5-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.17 |
| Formelmasse | 144.0687 |