Learn More
5-Aminochinolin, TRC
Artikelnummer. 30326391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326391 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326391 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62916510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoquinoline
CAS 611-34-7
Summenformel C9 H8 N2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1cccc2ncccc12
IUPAC-Name Chinolin-5-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Formelmasse 144.0687