Learn More
5-Aminochinolin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10673785 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10673785 1 g Glasflasche 1 Gramm
10715135 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673785 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104600010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-34-7
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.18
MDL-Nummer MFCD00006797
InChI-Schlüssel XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
PubChem CID 11911
IUPAC-Name Chinolin-5-Amin
SMILES NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoquinoline
Schmelzpunkt 106.0°C to 109.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 310.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 22, 445
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) ≥96.0% (GC)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.