Learn More
5-Aminochinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365415
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11365415 5 g 5 Gramm
11355415 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365415 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19628.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-34-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-34-7
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.18
MDL-Nummer MFCD00006797
InChI-Schlüssel XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoquinoline, 5-quinolinamine, quinoline, 5-amino, 5-quinolylamine, quinolin-5-ylamine, unii-yyj34z13sh, 5-amino-quinoline, ccris 1680, yyj34z13sh
PubChem CID 11911
IUPAC-Name Chinolin-5-Amin
SMILES NC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoquinoline
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Siedepunkt 310°C
Menge 5 g
Beilstein 114479
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 99%