Learn More
5-Aminopyridin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15276018 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15276018 1 g 1 Gramm
15286018 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15276018 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 24242-20-4
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.13
InChI-Schlüssel WDJARUKOMOGTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-aminopicolinic acid, 5-amino-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 5-amino-2-pyridinecarboxylicacid, pubchem15896, 5-amino-2-carboxypyridine, acmc-209ga3, ksc201o9n
PubChem CID 4179726
IUPAC-Name 5-Aminopyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=NC=C1N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 215.0°C to 217.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke