Learn More
5-Aminopyrazol-1-carbonsäure-tert-butylester O, TRC
Artikelnummer. 30325131
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325131 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325131 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62914825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminopyrazole-1-carboxylic Acid Tert-butyl Ester O
CAS 1003011-02-6
Summenformel C8H13N3O2
Menge 25 mg
Synonym 1,1-Dimethylethyl Ester-5-amino-1H-pyrazole-1-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H13N3O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-6(9)4-5-10-11/h4-5H,9H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)n1nccc1N
IUPAC-Name tert-Butyl-5-aminopyrazol-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 183.21
Formelmasse 183.1008