Learn More
5-Aminopicolinsäure, TRC
Artikelnummer. 30317021
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317021 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6278102.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminopicolinic Acid
CAS 24242-20-4
Summenformel C6 H6 N2 O2
Menge 2.5 g
Synonym 2-Pyridinecarboxylic acid, 5-amino-, Picolinic acid, 5-amino- (8CI), 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Aminopicolinic acid, 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-4-1-2-5(6(9)10)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,9,10)
SMILES Nc1ccc(nc1)C(=O)O
IUPAC-Name 5-Aminopyridin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Formelmasse 138.0429