Learn More
Melford 5-Aminolävulinsäure
Artikelnummer. 30017943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017943 5 g 5 Gramm
30017942 1 g 1 Gramm
30017941 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30017943 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A112505.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Substrat zum Nachweis von Delta-Aminolävulinsäure-Dehydratase.
Substrat zum Nachweis von Delta-Aminolävulinsäure-Dehydratase.
Spezifikation
CAS 9-2-5451
Summenformel C5H9NO3-HCl
Menge 5 g