Learn More
5-Aminolevulinsäure-3-13C Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Aminolevulinic Acid-3-13C Hydrochloride |
| Menge | 0.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1; |