Learn More
5-Aminobenzol-1,3-Diol-Hydrochlorid, Technische Qualität, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10613203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10613203 250 mg -
10446262 1 g 1 Gramm
10274684 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10613203 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10193CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6318-56-5
Summenformel C6H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.59
MDL-Nummer MFCD00662897
InChI-Schlüssel VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Strukturformel NH2C6H3(OH)2.HCl
Menge 250 mg
IUPAC-Name 5-Aminobenzol-1,3-Diol;hydrochlorid
Formelmasse 161.59
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch