Learn More
5-Aminobenzol-1,3-Diol-Hydrochlorid, Technische Qualität, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10446262
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10446262 1 g 1 Gramm
10613203 250 mg -
10274684 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10446262 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10193DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 6318-56-5
Summenformel C6H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.59
MDL-Nummer MFCD00662897
InChI-Schlüssel VNZZCDQPCQIUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, 1,3-benzenediol, 5-amino-, hydrochloride, 5-aminoresorcinol, hydrochloride, pubchem19962, 5-aminobenzene-1,3-diol hcl, 5-aminobenzene-1,3-diol hydrochloridyl
PubChem CID 459248
SMILES Cl.NC1=CC(O)=CC(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel NH2C6H3(OH)2.HCl
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-Aminobenzol-1,3-diol-Hydrochlorid
Formelmasse 161.59
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride