Learn More
5-Amin-7-azaindol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-7-azaindole |
| Schmelzpunkt | 129°C to 131°C |
| Farbe | Braun-Gelb bis Gelb |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Formelmasse | 133.15 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |