Learn More
5-Amin-7-azaindol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487507
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35382.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100960-07-4
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.154
MDL-Nummer MFCD06659683
InChI-Schlüssel PLWBENCHEUFMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-amine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylamine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-amine, 5-amino-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-amino-7-aza-1h-indole, pubchem15250, acmc-2097tg, pyrrolo 2,3-b pyrid-5-ylamine, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-yl amine
PubChem CID 11715187
IUPAC-Name 1H-Pyrrolo[2,3-b]Pyridin-5-Amin
SMILES C1=CNC2=NC=C(C=C21)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-7-azaindole
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest