Learn More
5-Amino-4-Brom-3-Methyl-1H-Pyrazolhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441818 25 g 25 Gramm
11421818 1 g 1 Gramm
11431818 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14487.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Amino-4-Brom-3 -Methyl-1H-Pyrazol-Hydrobromid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Er ist empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Feuchtigkeit. Handhabung und Lagerung unter Inertgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167683-86-5
Summenformel C4H7Br2N3
Molekulargewicht (g/mol) 256.929
MDL-Nummer MFCD00053023
InChI-Schlüssel UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
PubChem CID 2778427
IUPAC-Name 4-Brom-5-Methyl-1H-Pyrazol-3-Aminhydrobromid
SMILES CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-4-bromo-3-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Schmelzpunkt 178°C to 181°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 256.94
Reinheit (%) 98%