Learn More
5-Amino-4-(4 -Fluorophenyl)-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-4-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole |
| CAS | 1442104 |
| Schmelzpunkt | 160°C to 162°C |
| Summenformel | CBi2O5 |
| MDL-Nummer | MFCD03001202 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide |
| InChI-Schlüssel | MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O |
| IUPAC-Name | bis(Oxobismutanyl)-carbonat |
| Mehr anzeigen |