Learn More
5-Amino-3-phenylisoxazol, 97 %
Artikelnummer. 11313009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11313009 5 g 5 Gramm
11303009 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27801.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4369-55-5
Summenformel C9H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 160.18
MDL-Nummer MFCD00464114
InChI-Schlüssel HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
PubChem CID 261201
IUPAC-Name 3-Phenyl-1,2-Oxazol-5-Amin
SMILES NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-phenylisoxazole
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 5 g
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%