Learn More
5-Amino-3-phenylisoxazol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228334
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
4369-55-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00464114
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
261201
3-Phenyl-1,2-Oxazol-5-Amin
NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
4369-55-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00464114
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
261201
3-Phenyl-1,2-Oxazol-5-Amin
NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-phenylisoxazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105.9°C to 109.8°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-3-phenylisoxazole, 97%
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.