Learn More
5-Amino-3-methylisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30326047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326047 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326047 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6168955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-methylisoxazole
CAS 14678-02-5
Summenformel C4H6N2O
Menge 5 g
Synonym 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-aminoisoxazole, 3-Methyl-5-isoxazolamine, 3-Methyl-5-isoxazolylamine, 5-Amino-3-methyl-1,2-oxazole, NSC 93421
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,5H2,1H3
SMILES Cc1cc(N)on1
IUPAC-Name 3-Methyl-1,2-Oxazol-5-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
Formelmasse 98.048