Learn More
5-Amino-3-methylisoxazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10033630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10033630 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10033630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305870010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-methylisoxazole
Namenshinweis 98%
CAS 14678-02-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81.0°C to 84.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H6N2O
MDL-Nummer MFCD00003151
Menge 1 g
Synonym 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
InChI-Schlüssel FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NOC(=C1)N
IUPAC-Name 3-Methyl-1,2-Oxazol-5-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 98.105
PubChem CID 84590
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken