Learn More
5-Amino-3,4-dimethylisoxazol, TRC
Artikelnummer. 30311988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311988 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60683510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
CAS 19947-75-2
Summenformel C5 H8 N2 O
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8N2O/c1-3-4(2)7-8-5(3)6/h6H2,1-2H3
SMILES Cc1noc(N)c1C
IUPAC-Name 3,4-Dimethyl-1,2-Oxazol-5-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
Formelmasse 112.0637