Learn More
5-Amino-3,4-dimethylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318665 10 g 10 Gramm
11308665 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318665 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12191.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19947-75-2 | C5H8N2O | 112.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19947-75-2
Summenformel C5H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 112.132
MDL-Nummer MFCD00046081
InChI-Schlüssel PYNDWPFZDQONDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3,4-dimethylisoxazole, 3,4-dimethylisoxazol-5-amine, 5-amino-3,4-dimethyl-isoxazole, 5-isoxazolamine, 3,4-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazol-5-amine, 3,4-dimethyl-5-isoxazolamine, 5-amino-3,4-dimethyl isoxazole, 3,4-dimethylisoxazole-5-ylamine, 3,4-dimethylisoxazol-5-ylamine, pubchem8660
PubChem CID 88317
IUPAC-Name 3,4-Dimethyl-1,2-Oxazol-5-Amin
SMILES CC1=C(ON=C1C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3,4-dimethylisoxazole
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Menge 10 g
Beilstein 108546
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 97%