Learn More
5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15294298 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15294298 5 g 5 Gramm
15284298 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294298 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453510050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 148890-63-5
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.17
InChI-Schlüssel GXGYWLOHPYNWFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 5-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 5-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 5-amino, 5-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 3,4-dihydro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-5-amine, 5-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 5-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroin-3-one
PubChem CID 10797099
IUPAC-Name 5-Amino-4H-1,4-Benzoxazin-3-on
SMILES C1C(=O)NC2=C(C=CC=C2O1)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Schmelzpunkt 235.0°C to 241.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 164.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.