Learn More
5-Amino-2-(Trifluormethyl)benzimidazol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419807
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11419807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22770.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3671-66-7 | C8H6F3N3 | 201.152 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3671-66-7
Summenformel C8H6F3N3
Molekulargewicht (g/mol) 201.152
MDL-Nummer MFCD01632182
InChI-Schlüssel CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-trifluoromethyl benzimidazole, 1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-5-amine, benzimidazole, 5-amino-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-5-amine, 2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-5-amine, 5-amino-2-trifluoromethylbenzimidazole, 2-trifluoromethyl benzimidazole-5-ylamine, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-6-amine, 2-trifluoromethyl-3h-benzoimidazol-5-ylamine
PubChem CID 19345
IUPAC-Name 2-(Trifluoromethyl)-3H-benzimidazol-5-amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)NC(=N2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 201.15
Reinheit (%) ≥97%