Learn More
5-Amino-2-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30326407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326407 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6183955G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-nitrobenzoic acid
CAS 13280-60-9
Summenformel C7 H6 N2 O4
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 5-Amino-2-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.13
Formelmasse 182.0328