Learn More
5-Amino-2-Nitrobenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382937 5 g 5 Gramm
11372937 1 g 1 Gramm
11392937 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16225.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13280-60-9 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13280-60-9
Summenformel C7H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.135
MDL-Nummer MFCD00035748
InChI-Schlüssel KZZWQCKYLNIOBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-nitro, 3-carboxy-4-nitroaniline, 5-amino-2-nitro-benzoic acid, pubchem4983, acmc-1bxcb, intermediates-zcf02020, 5-amino-2-nitrobenzoicacid, 6-nitro-m-anthranilic acid
PubChem CID 83298
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt ∽240°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2107512
Formelmasse 182.14
Reinheit (%) 95%