Learn More
5-Amino-2-Methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487958 25 g 25 Gramm
15477958 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61422.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50670-64-9 | Molecular Formula: C8H8N2 | Molecular Weight: 132.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50670-64-9
Summenformel C8H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 132.166
MDL-Nummer MFCD00017608
InChI-Schlüssel YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
PubChem CID 2735365
IUPAC-Name 5-Amino-2-Methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest