Learn More
5-Amino-2-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436548 5 g 5 Gramm
15426548 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60078.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2840-04-2
MDL-Nummer MFCD06208351
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 194°C to 199°C
Summenformel C6H13Cl
Menge 5 g
Synonym neohexyl chloride, 3,3-dimethylbutyl chloride, butane, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethyl-butane, acmc-1clex, tert-butylchloroethylene, ksc561m9t, butane,1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethylbutane 10g, 3,3-paragraph signthorn 1/4 x>>u-1-ae paragraph sign inverted exclamation markie
InChI-Schlüssel XGCKOSFYXBAPQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CCCl
IUPAC-Name 1-Chlor-3,3-Dimethylbutan
Molekulargewicht (g/mol) 120.62
PubChem CID 76111
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 97%