Learn More
5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228325
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
72745-76-7
C8H8N2O
148.17
MFCD00628970
FECYTFWPNCBIHC-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzo d oxazol-5-amine, 2-methyl-5-aminobenzoxazole, 5-amino-2-methylbenzoxazole, 5-benzoxazolamine,2-methyl, 2-methylbenzoxazole-5-ylamine, 2-methyl-benzoxazol-5-ylamine, 5-benzoxazolamine, 2-methyl, 2-methyl-benzooxazol-5-ylamine, 2-methylbenzoxazol-5-yl amine, 5-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
737920
2-Methyl-1,3-Benzoxazol-5-Amin
CC1=NC2=CC(N)=CC=C2O1
72745-76-7
C8H8N2O
148.17
MFCD00628970
FECYTFWPNCBIHC-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzo d oxazol-5-amine, 2-methyl-5-aminobenzoxazole, 5-amino-2-methylbenzoxazole, 5-benzoxazolamine,2-methyl, 2-methylbenzoxazole-5-ylamine, 2-methyl-benzoxazol-5-ylamine, 5-benzoxazolamine, 2-methyl, 2-methyl-benzooxazol-5-ylamine, 2-methylbenzoxazol-5-yl amine, 5-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
737920
2-Methyl-1,3-Benzoxazol-5-Amin
CC1=NC2=CC(N)=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methyl-1, 3-benzoxazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 72°C to 74.6°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 148.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.