Learn More
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491640 100 g 100 Gramm
11481640 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491640 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26999.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2818-66-8 | C7H7N3S | 165.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2818-66-8
Summenformel C7H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00022671
InChI-Schlüssel BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-mercaptobenzimidazole, 5-amino-2-benzimidazolethiol, 5-amino-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-amino-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-aminobenzimidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 5-amino-1,3-dihydro, 2-benzimidazolethiol, 5-amino, 5-amino-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-amino benzimidazole, 5-amino-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol
PubChem CID 2734002
IUPAC-Name 5-Amino-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
SMILES NC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
Schmelzpunkt 240°C to 244°C
Menge 100 g
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 96%