Learn More
5-Amino-2-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7052453
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15466687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33821.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-Amino-2-Fluorphenol wird als synthetischer Baustein verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100367-48-4
Summenformel C6H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 127.118
MDL-Nummer MFCD13185335
InChI-Schlüssel XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-hydroxyaniline, aminofluorophenol, acmc-20e9pp, 3-amino-6-fluorophenol, 4-fluoro-3-hydroxy-aniline
PubChem CID 22641413
IUPAC-Name 5-amino-2-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-fluorophenol
Schmelzpunkt 156°C to 158°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 250 mg
Formelmasse 127.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest