Learn More
5-Amino-2-Fluorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306639
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306639 5 g 5 Gramm
11316639 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306639 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26210.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 53312-81-5 | C7H5FN2 | 136.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53312-81-5
Summenformel C7H5FN2
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00277872
InChI-Schlüssel HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-4-fluoroaniline, 2-fluoro-5-aminobenzonitrile, 5-amino-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-cyanoaniline, 3-amino-6-fluorobenzonitrile, ksc494a6l, 3-cyano-4-fluoroanilin, 5-amino-2-fluorobenzenecarbonitrile, buttpark 179\04-11
PubChem CID 2737673
IUPAC-Name 5-amino-2-Fluorbenzonitril
SMILES NC1=CC(C#N)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 136.13
Reinheit (%) 97%