missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-Amino-2-fluor-3-methylpyridin, 95 %

Marke:  Alfa Aesar™ H64854.03

Additional Details : CAS : 186593-48-6 Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15442249

  • 137.13 CHF / 1 Gramm


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

186593-48-6
126.134
KADQKKYTJHXBSL-UHFFFAOYSA-N
21952691
CC1=CC(=CN=C1F)N
C6H7FN2
MFCD03095088
5-amino-2-fluoro-3-picoline, 2-fluoro-3-methyl-5-aminopyridine, 5-amino-2-fluoro-3-methylpyridine, 2-fluoro-5-amino-3-picoline, 6-fluoro-5-methyl-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-fluoro-5-methyl, 6-fluoro-5-methyl-3-pyridylamine, 5-amino-3-methyl-2-fluoropyridine, 3-pyridinamine, 6-fluoro-5-methyl-9ci, pubchem1258
6-Fluor-5-Methylpyridin-3-Amin

Spezifikation

5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine
186593-48-6
MFCD03095088
5-amino-2-fluoro-3-picoline, 2-fluoro-3-methyl-5-aminopyridine, 5-amino-2-fluoro-3-methylpyridine, 2-fluoro-5-amino-3-picoline, 6-fluoro-5-methyl-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-fluoro-5-methyl, 6-fluoro-5-methyl-3-pyridylamine, 5-amino-3-methyl-2-fluoropyridine, 3-pyridinamine, 6-fluoro-5-methyl-9ci, pubchem1258
CC1=CC(=CN=C1F)N
126.134
126.13
95%
1g
C6H7FN2
13574091
KADQKKYTJHXBSL-UHFFFAOYSA-N
6-Fluor-5-Methylpyridin-3-Amin
21952691
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation