Learn More
5-Amino-2-cyanobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30323581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323581 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6036301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
CAS 654-70-6
Summenformel C8 H5 F3 N2
Menge 1 g
Synonym 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
SMILES Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 186.13
Formelmasse 186.0405