Learn More
5-Amino-2-cyanobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30180037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180037 50 g 50 Gramm
30179849 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60363050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 654-70-6
Summenformel C8 H5 F3 N2
Molekulargewicht (g/mol) 186.13
Synonym 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
IUPAC-Name 4-amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
Formelmasse 186.0405