Learn More
5-Amino-2-Chlorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10872451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10872451 1 g Glasflasche 1 Gramm
10077809 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10872451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434320010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56621-90-0 | C4H4ClN3 | 129.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56621-90-0
Summenformel C4H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 129.55
InChI-Schlüssel DZBKIOJXVOECRA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12215993
IUPAC-Name 2-Chlorpyrimidin-5-Amin
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-chloropyrimidine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidin-5-ylamine, 2-chloro-5-aminopyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidine-5-ylamine, pubchem6963, acmc-1axfh, 2-chloropyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine,2-chloro, 5-amino-2-chloro pyrimidine
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-chloropyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.