Learn More
5-Amino-2-chlorbenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30320988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320988 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6033851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
CAS 320-51-4
Summenformel C7 H5 Cl F3 N
Menge 1 g
Synonym Benzenamine, 4-chloro-3-(trifluoromethyl)-, m-Toluidine, 4-chloro-α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenamine, (4-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)amine, 2-Chloro-5-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-4-chloroaniline, 3-Amino-6-chlorobenzotrifluoride, 3-Trifluoromethyl-4-chlorophenylamine, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline Imp. C (EP), 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride, NSC 61405
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 195.57
Formelmasse 195.0063