Learn More
5-Amino-2-Chlorbenzoesäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 15452142 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452142 25 g 25 Gramm
15462142 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452142 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335250250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Kann eine gewisse Trübung oder einen Niederschlag entwickeln, kann sich teilweise kristallisieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-54-3
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007845
InChI-Schlüssel GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
PubChem CID 37879
IUPAC-Name 5-Amino-2-Chlorbenzoesäure
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 184.0°C to 188.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.