missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-2-(4 -morpholinyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7033565
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
52023-68-4
C9H13N3O
179.223
MFCD00119562
VVTSPTCBHTWXMD-UHFFFAOYSA-N
6-morpholinopyridin-3-amine, 3-amino-6-morpholinopyridine, 6-morpholino-3-pyridinamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 6-morpholino pyridin-3-amine, 6-morpholinopyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 5-amino-2-morpholin-4-ylpyridine, 5-amino-2-4-morpholinyl pyridine
104059
6-Morpholin-4-ylpyridin-3-amin
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
52023-68-4
C9H13N3O
179.223
MFCD00119562
VVTSPTCBHTWXMD-UHFFFAOYSA-N
6-morpholinopyridin-3-amine, 3-amino-6-morpholinopyridine, 6-morpholino-3-pyridinamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 6-morpholino pyridin-3-amine, 6-morpholinopyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 5-amino-2-morpholin-4-ylpyridine, 5-amino-2-4-morpholinyl pyridine
104059
6-Morpholin-4-ylpyridin-3-amin
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N

5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 250 mg
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'