Learn More
5-Amino-2,4-Dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425357
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15425357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32606.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5177-27-5
Summenformel C4H3Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.989
MDL-Nummer MFCD05662684
InChI-Schlüssel RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 257797
IUPAC-Name 2,4-Dichloropyrimidin-5-Amin
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Menge 5 g
Synonym 5-amino-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, 2,4-dichloro-5-pyrimidinamine, 5-amino-2, 4-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorpyrimidin-5-amin, pubchem21459, acmc-209kvs, ksc497e8n
Formelmasse 164
Reinheit (%) 97%