Learn More
Alfa Aesar™ 5-Amino-2,4-Dichlorphenol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H66753.03
Additional Details : CAS : 39489-79-7 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442819
  • 44.57 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
39489-79-7
178.012
QPHMVRPABQUYGN-UHFFFAOYSA-N
101471
C1=C(C(=CC(=C1O)Cl)Cl)N
C6H5Cl2NO
MFCD00186187
2,4-dichloro-5-aminophenol, 5-amino-2,4-dichlorobenzenol, 2,4-dichloro-5-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2,4-dichloro, aminodichlorobenzenol, acmc-20aidn, 3-amino-4,6-dichlorophenol, 5-amino-2,4-dichloro-phenol, phenol,5-amino-2,4-dichloro
5-Amino-2,4-Dichlorphenol
Spezifikation
5-Amino-2,4-dichlorophenol
1g
C6H5Cl2NO
UN2811
2,4-dichloro-5-aminophenol, 5-amino-2,4-dichlorobenzenol, 2,4-dichloro-5-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2,4-dichloro, aminodichlorobenzenol, acmc-20aidn, 3-amino-4,6-dichlorophenol, 5-amino-2,4-dichloro-phenol, phenol,5-amino-2,4-dichloro
C1=C(C(=CC(=C1O)Cl)Cl)N
178.012
178.01
97%
133°C to 137°C
39489-79-7
MFCD00186187
2717129
QPHMVRPABQUYGN-UHFFFAOYSA-N
5-Amino-2,4-Dichlorphenol
101471
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation