Learn More
5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10785072 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10785072
Marke: Thermo Scientific Acros 438030010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42933-43-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42933-43-7
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
InChI-Schlüssel YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine;
PubChem CID 3841102
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-amin
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2, 3-dihydrobenzofuran
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 81.6°C to 83.4°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.