Learn More
5-Amino-2,2-difluor-1,3-benzodioxol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435767 5 g 5 Gramm
11425767 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24336.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1544-85-0 | C7H5F2NO2 | 173.119 g/mol
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Amin-2,2-difluor-1,3-benzodioxol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1544-85-0
Summenformel C7H5F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.119
MDL-Nummer MFCD00190144
InChI-Schlüssel CVYQRDKVWVBOFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoro-5-aminobenzodioxole, 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxol-5-amine, 2,2-difluoro-5-amino-1,3-benzodioxole, 5-amino-2,2-difluorobenzodioxole, 5-amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1,3-benzodioxol-5-amine, 2,2-difluoro, 3,4-difluoromethylenedioxy aniline, 3,4-difluoromethylene dioxy aniline, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-ylamine
PubChem CID 2736893
IUPAC-Name 2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-5-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(O2)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Siedepunkt 95°C to 97°C (12 mmHg)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.499
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1343593
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 173.12
Reinheit (%) ≥97%